Learn More
Buerkle™ Transparante PVC containers met brede hals
Vervaardigd van zeer transparant PVC voor optimale zichtbaarheid en schokbestendigheid. Buerkle™-potjes met brede opening hebben een brede opening voor eenvoudig en veilig vullen.
1.60 - 8.55
Specificatie
Materiaal | PVC |
---|---|
Kleur van sluiting | Zwart |
Closure Included | Ja |
Vorm | Square |
Materiaal van sluiting | Polypropyleen |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15326438
|
Buerkle™
0355-0100 |
100 ml |
1.75
Each |
|
|||||
15455564
|
Buerkle™
0355-0200 |
200 mL |
2.75
Each |
|
|||||
10630704
|
Buerkle™
0355-0050 |
50 mL |
1.60
1 stuk |
|
|||||
11828232
|
Buerkle™
0355-0300 |
300 mL |
3.00
1 stuk |
|
|||||
11838232
|
Buerkle™
0355-0500 |
500 ml |
4.40
Each |
|
|||||
10156743
|
Buerkle™
0355-0750 |
750 mL |
4.65
Each |
|
|||||
11812633
|
Buerkle™
0355-1000 |
1000 ml |
5.60
1 stuk |
|
|||||
11822633
|
Buerkle™
0355-2000 |
2000 mL |
8.55
1 stuk |
|
|||||
Description
- Zwart schroefdeksel van polypropyleen met afdichting van polyethyleen
- Geschikt voor vloeistoffen, poeders of korrels, capsules, kleurstoffen
- Gebruiken voor het transporteren van monsters en preparaten
- Vierkante vorm zorgt voor een zo beperkt mogelijke opslagruimte
Specifications
PVC | |
Ja | |
Polypropyleen |
Zwart | |
Square | |
Schroefdop |