Learn More
Buerkle™ Transparante PVC containers met brede hals
Vervaardigd van zeer transparant PVC voor optimale zichtbaarheid en schokbestendigheid. Buerkle™-potjes met brede opening hebben een brede opening voor eenvoudig en veilig vullen.
Merk:  Buerkle™ 0355-0200
2.09 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15455564
  • 2.75 / Each
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
  • Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
  • Use for transport of samples and specimens
  • Square shape optimizes storage space
Specificatie
Specificatie
200 mL
59 x 59 x 91 mm
PVC
59mm
Yes
Square
Polyethylene
Screw Cap
Transparent
41 mm
59mm
Black
Wide
91 mm