Learn More
Buerkle™ Transparante PVC containers met brede hals
Vervaardigd van zeer transparant PVC voor optimale zichtbaarheid en schokbestendigheid. Buerkle™-potjes met brede opening hebben een brede opening voor eenvoudig en veilig vullen.
Merk: Buerkle™ 0355-0750
3.61 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
- Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
- Use for transport of samples and specimens
- Square shape optimizes storage space
Specificatie
750 mL | |
92 x 92 x 120 mm | |
PVC | |
92mm | |
Yes | |
Square | |
Polyethylene | |
Screw Cap |
Transparent | |
69 mm | |
92mm | |
Black | |
Narrow | |
120 mm | |
Polypropylene |