Learn More
Buerkle™ Transparante PVC containers met brede hals
Vervaardigd van zeer transparant PVC voor optimale zichtbaarheid en schokbestendigheid. Buerkle™-potjes met brede opening hebben een brede opening voor eenvoudig en veilig vullen.
Merk:  Buerkle™ 0355-0050
1.21 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10630704
  • 1.60 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
  • Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
  • Use for transport of samples and specimens
  • Square shape optimizes storage space
Specificatie
Specificatie
50 mL
38 x 38 x 63 mm
For Liquids, Powders or Granules Such as Tablets, Capsules, Dyes, Shipments of Samples, Specimens Etc.
38mm
1 Ea.
38mm
Yes
Square
Jar
Screw Cap
Clear
23 mm
PVC
23 mm
Yes
Black
Wide
63 mm