Learn More
Buerkle™ Transparante PVC containers met brede hals
Vervaardigd van zeer transparant PVC voor optimale zichtbaarheid en schokbestendigheid. Buerkle™-potjes met brede opening hebben een brede opening voor eenvoudig en veilig vullen.
Merk:  Buerkle™ 0355-2000
6.65 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11822633
  • 8.55 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
  • Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
  • Use for transport of samples and specimens
  • Square shape optimizes storage space
Specificatie
Specificatie
2000 mL
120 x 120 x 190 mm
PVC
120mm
Yes
Square
Polyethylene
Screw Cap
Transparent
69 mm
120mm
Black
Wide
190 mm