Learn More
DWK Life Sciences Stoppen voor serumflessen en -flacons
Biedt luchtdichte hulzen
275.00 - 885.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Kleur | Rood |
Materiaal | Rubber |
Producttype | Hulsstop |
Voor gebruik met (toepassing) | Toepassingen voor meerdere perforaties |
Produktcode | Merk | Kleur | Materiaal | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Materiaal | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11798919
|
DWK Life Sciences
224100-060 |
Rood | Rubber | Past op openingen van serumflessen en -flacons met een binnendiameter van 0.7 cm, buitendiameter van 1.3 cm |
667.00
1000 stuks |
|
|||
11718929
|
DWK Life Sciences
224100-020 |
Rood | Rubber | Past op openingen van serumflessen en -flacons met een binnendiameter van 0.5 cm, buitendiameter van 1.1 cm |
275.00
1000 stuks |
|
|||
12442641
|
DWK Life Sciences
224100-320 |
Red | Rubber | Fits 1.5cm I.D., 3cm O.D. mouth of serum bottles and vials |
885.00
1000 stuks |
|
|||
11708929
|
DWK Life Sciences
224100-161 |
Rood | Rubber | Past op openingen van serumflessen en -flacons met een binnendiameter van 1.3 cm, buitendiameter van 2 cm |
564.00
1000 stuks |
|
|||
Beschrijving
- Vijf stijlen, in rood natuurrubber† of grijs butyl
- Flensachtige stoppen zijn bevestigd met aluminium krimpzegels
- Gesleufde en driesporenplugstop zijn voor vries-droogtoepassingen
Specificatie
Ja | |
Rubber | |
Toepassingen voor meerdere perforaties |
Rood | |
Hulsstop | |
40 Durometer |