Learn More
DWK Life Sciences Stoppen voor serumflessen en -flacons
Biedt luchtdichte hulzen
Merk:  DWK Life Sciences 224100-020
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11718929
  • 275.00 / 1000 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
1.1 cm
Toepassingen voor meerdere perforaties
40 Durometer
Rood
Rubber
11 mm
Past op openingen van serumflessen en -flacons met een binnendiameter van 0.5 cm, buitendiameter van 1.1 cm
Ja
5 mm
Hulsstop
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen