Learn More
DWK Life Sciences Stoppen voor serumflessen en -flacons
Biedt luchtdichte hulzen
Merk: DWK Life Sciences 224100-060
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
Specificatie
1.3 cm | |
Toepassingen voor meerdere perforaties | |
40 Durometer | |
Rood | |
Rubber |
11 mm | |
Past op openingen van serumflessen en -flacons met een binnendiameter van 0.7 cm, buitendiameter van 1.3 cm | |
Ja | |
5 mm | |
Hulsstop |