Learn More
DWK Life Sciences Stoppen voor serumflessen en -flacons
Biedt luchtdichte hulzen
Merk:  DWK Life Sciences 224100-320
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12442641
  • 885.00 / 1000 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
3 cm
Fits 1.5cm I.D., 3cm O.D. mouth of serum bottles and vials
Autoclavable
Rubber
Multi-puncture applications
40 Durometer
Red
Sleeve Stopper
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen