Learn More
SGE™ 15% Grafiet/85% Vespel™ verkleinende klemringen
Mechanically robust for long lifetimes
65.70 - 86.00
Specificatie
Materiaal | 15% Graphite, 85% Vespel |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | GC |
Type | Reducing Ferrule |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Type | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Type | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
15298893
|
SGE™
0726673 |
0.6 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.95 cm | N/A | |||
10075350
|
SGE™
0726702 |
0.05 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.64 cm | N/A | |||
12736358
|
SGE™
072673 |
0.63 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.95 cm | N/A | |||
10507922
|
SGE™
072655 |
0.08 cm | Reducing Ferrule | 0.37 cm | 0.32 cm | N/A | |||
10300661
|
SGE™
072654 |
0.05 cm | Verkleinende klemring | 0.37 cm | 0.32 cm | N/A | |||
16672632
|
SGE™
072671 |
0.08 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.64 cm | N/A | |||
10340611
|
SGE™
072663 |
0.02 cm | Verkleinende klemring | 0.37 cm | 0.32 cm | N/A | |||
12776348
|
SGE™
072659 |
0.03 cm | Reducing Ferrule | 0.37 cm | 0.32 cm | N/A | |||
Beschrijving
Mechanically robust for long lifetimes
- Stevige grip met capillaire kolom
- Maximumtemperatuur: 300 °C (572 °F)
- Moet worden aangehaald na initiële temperatuurcycli
- Kan niet opnieuw worden gebruikt
- Voorbehandeld onder stikstof voor prestaties met lage ontluchting
Specificatie
15% Graphite, 85% Vespel | |
GC | |
Reducing Ferrule |