Learn More
SGE™ 15% Grafiet/85% Vespel™ verkleinende klemringen
Mechanically robust for long lifetimes
Merk:  SGE™ 072671
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 16672632
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Mechanically robust for long lifetimes
  • Stevige grip met capillaire kolom
  • Maximumtemperatuur: 300 °C (572 °F)
  • Moet worden aangehaald na initiële temperatuurcycli
  • Kan niet opnieuw worden gebruikt
  • Voorbehandeld onder stikstof voor prestaties met lage ontluchting
Specificatie
Specificatie
Reducing Ferrule
GC
0.25 in.
15% Graphite, 85% Vespel
0.031 in.
0.74 cm
0.64 cm
0.08 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen