Learn More
SGE™ 15% Grafiet/85% Vespel™ verkleinende klemringen
Mechanically robust for long lifetimes
Merk: SGE™ 072655
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Mechanically robust for long lifetimes
- Stevige grip met capillaire kolom
- Maximumtemperatuur: 300 °C (572 °F)
- Moet worden aangehaald na initiële temperatuurcycli
- Kan niet opnieuw worden gebruikt
- Voorbehandeld onder stikstof voor prestaties met lage ontluchting
Specificatie
Reducing Ferrule | |
GC | |
0.12 in. | |
Agilent Technologies (Hewlett-Packard) GC/MS Interface Connections and Perkin Elmer Detectors/Inject | |
0.08 cm |
0.031 in. | |
0.37 cm | |
0.32 cm | |
15% Graphite, 85% Vespel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido