Learn More
SGE™ 15% Grafiet/85% Vespel™ verkleinende klemringen
Mechanically robust for long lifetimes
Brand:  SGE™ 072663
 View more versions of this product
Product Code. 10340611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Mechanically robust for long lifetimes
  • Stevige grip met capillaire kolom
  • Maximumtemperatuur: 300 °C (572 °F)
  • Moet worden aangehaald na initiële temperatuurcycli
  • Kan niet opnieuw worden gebruikt
  • Voorbehandeld onder stikstof voor prestaties met lage ontluchting
Specifications
Specifications
Verkleinende klemring
GC
0.12 in.
Agilent HP, Perkin Elmer™, Varian GC/MS, gebruik met Swagelok van 0.0625 inch, lange SSNE-moer
0.02 cm
0.0078 in.
0.37 cm
0.32 cm
15% grafiet, 85% Vespel