Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
BIOPHARMA
Vervaardigd van zeer transparant polypropyleen voor duurzaamheid, helderheid en goede chemische bestendigheid. Autoclaveerbare Kartell™ lage polypropyleen bekers met opgedrukte blauwe schaalverdeling zijn een voordelige en veilig oplossing voor roeren, mengen en doseren van vloeistoffen in het laboratorium.
3.25 - 73.19
Specificatie
Kleur Translucent
Materiaal Polypropylene
Temperatuur (metrisch) max. bedrijfs- 100°C for continuous work
Autoclaveerbaar Autoclavable
Graduated Yes
Meer specificaties weergeven
Producten 9
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12635696
Bekijk documenten
Kartell™
0182100
25 mL
37.95
20 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10408272
Bekijk documenten
Kartell™
0182200
50 ml This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12685686
Bekijk documenten
Kartell™
0182300
100 ml
39.25
Pack of 12
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12625696
Bekijk documenten
Kartell™
0182400
250 ml
65.00
Pack of 16
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10375961
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Kartell™
0182500
500 ml This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15855567
Bekijk documenten
Kartell™
0182600
1000 mL
44.88
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10061091
Bekijk documenten
Kartell™
0182700
2000 ml This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15865587
Bekijk documenten
Kartell™
0081800
3000 ml
47.05
2 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15875587
Bekijk documenten
Kartell™
0081900
5000 ml
73.19
2 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent gedrukte schaalverdeling in blauw zorgt voor duidelijkheid en reproduceerbaarheid
  • Autoclaveerbaar op 121 °C gedurende 10 minuten
  • Bestand tegen 100 °C bij continue werkzaamheden
  • Klasse B, lage vorm
  • Conform ISO 7056-1981(E) en BS 5404, deel 1
  • Geschikt voor voedingsmiddelen
Specificatie
Specificatie
Translucent
100°C for continuous work
Yes
Polypropylene
Autoclavable
ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1