Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Vervaardigd van zeer transparant polypropyleen voor duurzaamheid, helderheid en goede chemische bestendigheid. Autoclaveerbare Kartell™ lage polypropyleen bekers met opgedrukte blauwe schaalverdeling zijn een voordelige en veilig oplossing voor roeren, mengen en doseren van vloeistoffen in het laboratorium.
Merk:  Kartell™ 0081800
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15865587
  • 47.05 / 2 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Specificatie
Specificatie
Doorzichtig
3000 ml
Geschikt voor voedingsmiddelen
500 mL
Beker
Ja
158 mm
PP (polypropyleen)
201 mm
100°C for continuous work
Ja
ISO 7056-1981(E), BS 5404 deel 1