Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
BIOPHARMA
Vervaardigd van zeer transparant polypropyleen voor duurzaamheid, helderheid en goede chemische bestendigheid. Autoclaveerbare Kartell™ lage polypropyleen bekers met opgedrukte blauwe schaalverdeling zijn een voordelige en veilig oplossing voor roeren, mengen en doseren van vloeistoffen in het laboratorium.
Merk:  Kartell™ 0182500
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10375961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Specificatie
Specificatie
Doorzichtig
500 ml
Geschikt voor voedingsmiddelen
10 mL
100 °C
Ja
ISO 7056-1981(E), BS 5404 deel 1
87 mm
PP (polypropyleen)
119 mm
10 per pak
Beker
Ja