Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Vervaardigd van zeer transparant polypropyleen voor duurzaamheid, helderheid en goede chemische bestendigheid. Autoclaveerbare Kartell™ lage polypropyleen bekers met opgedrukte blauwe schaalverdeling zijn een voordelige en veilig oplossing voor roeren, mengen en doseren van vloeistoffen in het laboratorium.
Merk: Kartell™ 0182200
Beschrijving
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
- Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C for 10 minutes
- Withstands 100°C of continuous work
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Specificatie
Doorzichtig | |
50 ml | |
Geschikt voor voedingsmiddelen | |
2 mL | |
100°C for continuous work | |
Ja | |
ISO 7056-1981(E), BS 5404 deel 1 |
41 mm | |
PP (polypropyleen) | |
60 mm | |
Pakket 20 | |
Beker | |
Ja |