Learn More
Amarell™ Dichtheidshydrometer
Gekalibreerd voor een referentietemperatuur van 20 °C. De standaard dichtheidshydrometer zonder thermometer kan worden gebruikt voor vele algemene en specifieke dichtheidsmetingen.
22.00 - 27.00
Specificatie
Type Dichtheidshydrometer voor algemeen gebruik
Nauwkeurigheid ±1 g/cm3
Stappen 0.002 g/cm3
Lengte (metrisch) 280 mm
Temperature of Standardization 20°C
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Bereik soortelijk gewicht Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Bereik soortelijk gewicht Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10640663
Bekijk documenten
Amarell™
H801362
0.8001.000 g/cm3
24.96
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10169821
Bekijk documenten
Amarell™
H801370
1.600 to 1.800 g/cm3 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10343802
Bekijk documenten
Amarell™
H801366
1.200 to 1.400 g/cm3 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10129871
Bekijk documenten
Amarell™
H801372
1.800 to 2.000 g/cm3 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10130542
Bekijk documenten
Amarell™
H801364
1000 to 1.200 g/cm3
25.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Referentietemperatuur 20 °C
  • Elke hydrometerlengte is 280 mm
Specificatie
Specificatie
Dichtheidshydrometer voor algemeen gebruik
0.002 g/cm3
20°C
±1 g/cm3
280 mm