Learn More
Amarell™ Dichtheidshydrometer
Gekalibreerd voor een referentietemperatuur van 20 °C. De standaard dichtheidshydrometer zonder thermometer kan worden gebruikt voor vele algemene en specifieke dichtheidsmetingen.
Merk: Amarell™ H801364
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Reference temperature 20°C
- Each hydrometer length is 280mm
Specificatie
Dichtheidshydrometer | |
0.002 g/cm3 | |
1000 to 1.200 g/cm3 |
±1g/cm3 | |
280 mm | |
20 °C |