Learn More
Amarell™ Dichtheidshydrometer
Gekalibreerd voor een referentietemperatuur van 20 °C. De standaard dichtheidshydrometer zonder thermometer kan worden gebruikt voor vele algemene en specifieke dichtheidsmetingen.
Merk: Amarell™ H801362
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Reference temperature 20°C
- Each hydrometer length is 280mm
Specificatie
Elk 1 | |
±1 g/cm3 | |
280 mm | |
20°C |
Dichtheidshydrometer voor algemeen gebruik | |
0.002 g/cm3 | |
0.8001.000 g/cm3 |