Learn More
Amarell™ Dichtheidshydrometer
Gekalibreerd voor een referentietemperatuur van 20 °C. De standaard dichtheidshydrometer zonder thermometer kan worden gebruikt voor vele algemene en specifieke dichtheidsmetingen.
Merk:  Amarell™ H801372
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10129871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Reference temperature 20°C
  • Each hydrometer length is 280mm
Specificatie
Specificatie
1Each
±1g/cm3
280 mm
20°C
Density Hydrometer
0.002 g/cm3
1.800 to 2.000 g/cm3
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen