Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receiver Adapters, Straight, With GL Thread
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
39.00 - 52.00
Specificatie
Materiaal Duran Glass
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Standaard conische verbinding nr. Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Standaard conische verbinding nr. Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10341190
Bekijk documenten
Lenz Laborglasintrumente
05272014
Socket and Cone NS 29/32
43.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11516824
Bekijk documenten
Lenz Laborglasintrumente
05272012
Socket and Cone NS 19/26
39.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11526824
Bekijk documenten
Lenz Laborglasintrumente
05272013
Socket and Cone NS 24/29
52.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Receiver adapters acc. to DIN 12594
  • Straight
  • With NS socket and NS cone
  • With drain tip
  • Vacuum connection: thread GL18
  • Made of DURAN™ tubing
Specificatie
Specificatie
Duran Glass