Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
118.00 - 203.00
Specificatie
Basismateriaal Silica
Koolstofbelasting 8%
Kolomtype SPE
Voor gebruik met (toepassing) Pesticides, PCBs Applications
Partikelgrootte 45 μm
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Kolomcapaciteit (metrisch) Bedgewicht Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kolomcapaciteit (metrisch) Bedgewicht Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10115091
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730021
1 mL 100 mg
203.00
10398591
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730022
3 mL 200 mg
156.00
12810641
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730024
6 mL 500 mg
118.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10197211
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
730023
3 mL 500 mg
175.00
50 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
SPE
45 μm
No
500 m2/g
8%
Pesticides, PCBs Applications
Solid Phase Extraction Column
60 μm