Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 730023
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10197211
  • 175.00 / 50 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
3 mL
500 mg
45 μm
No
500 m2/g
8%
SPE
Pesticides, PCBs Applications
Solid Phase Extraction Column
60 μm