Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Chromabond™ C8 SPE Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 730021
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10115091
  • 203.00 /
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
1 mL
100 mg
45 μm
No
500 m2/g
8%
SPE
Pesticides, PCBs Applications
Solid Phase Extraction Column
60 μm