Learn More
SGE™ Microvolume Syringes
Plunger protection minimizes risk of bending
56.30 - 84.60
Specificatie
Materiaal | Borosilicate Glass |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Voor het maken van microvolume-injecties van 1.5μL tot 8μL |
Producttype | Handbediende microvolumespuit |
Volume (metrisch) | 10 μl |
Type verbinding | Vast |
Produktcode | Merk | Naaldmeter | Lengte (Engels) | Lengte (Engels) naald | Soort naaldpunt | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Naaldmeter | Lengte (Engels) | Lengte (Engels) naald | Soort naaldpunt | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
10215322
|
SGE™
002003 |
26 G | 2.75 in. | 2.75 in. | Afschuining |
56.30
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15268453
|
SGE™
002839 |
23 G | 1.65 in. | 1.65 in. | Cone |
84.60
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
Beschrijving
- Extended borosilicate glass barrel with reinforced plunger for additional plunger protection
- Accuracy and reproducibility of ±1%
- Volume: 10μL
- Barrel O.D.: 6.5mm, 8mm for guided plunger
- Scale length: 54.1mm
For making microvolume injections of 1.5μL to 8μL
Specificatie
Borosilicate Glass | |
Handbediende microvolumespuit | |
Vast |
Voor het maken van microvolume-injecties van 1.5μL tot 8μL | |
10 μl |