Learn More
SGE™ Microvolume Syringes
Plunger protection minimizes risk of bending
Merk: SGE™ 002003
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Extra grote cilinder van borosilicaatglas met versterkte plunjer voor extra plunjerbescherming
- Nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van ±1%
- Volume: 10 μl
- Buitendiameter cilinder: 6.5 mm, 8 mm voor plunjer met geleiding
- Schaallengte: 54.1 mm
Voor het maken van microvolume-injecties van 1.5 μl tot 8 μl
Specificatie
Borosilicate Glass | |
0.47 mm | |
2.75 in. | |
70 mm | |
10 μl | |
Afschuining |
26 G | |
Voor het maken van microvolume-injecties van 1.5μL tot 8μL | |
2.75 in. | |
Handbediende microvolumespuit | |
70 mm | |
Vast |