Learn More
SGE™ Microvolume Syringes
Plunger protection minimizes risk of bending
Merk:  SGE™ 002839
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15268453
  • 84.60 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Extra grote cilinder van borosilicaatglas met versterkte plunjer voor extra plunjerbescherming
  • Nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van ±1%
  • Volume: 10 μl
  • Buitendiameter cilinder: 6.5 mm, 8 mm voor plunjer met geleiding
  • Schaallengte: 54.1 mm
Voor het maken van microvolume-injecties van 1.5 μl tot 8 μl
Specificatie
Specificatie
Borosilicate Glass
0.63 mm
1.65 in.
42 mm
10 μL
Fixed
23 G
For making microvolume injections of 1.5μL to 8μL
1.65 in.
Microvolume Manual Syringe
Cone
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen