Learn More
VITLAB™ Grote maatcilinders PMP, klasse A
Vervaardigd van kristalhelder PMP voor optimaal zicht. VITLab™ grote PMP-maatcilinders van klasse A zijn ontworpen met een zeskantige voet met noppen voor hoge stabiliteit.
25.05 - 59.40
Specificatie
Materiaal | PMP (polymethylpenteen) |
---|---|
Klasse | A |
Schaalverdeling | Verhoogd, 1 ml |
Autoclaveerbaar | Ja |
Vorm | Round |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Schaalverdeling | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Schaalverdeling | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11358543
|
VITLAB™
64904 |
100 ml | Verhoogd, 1 ml |
25.05
|
|
||||
10161111
|
VITLAB™
65204 |
1000 ml | Verhoogd, 10 ml |
42.50
1 stuk |
|
||||
17877800
|
VITLAB™
65104 |
500 ml | Verhoogd, 5 ml |
59.40
|
|
||||
11368543
|
VITLAB™
65004 |
Verhoogd, 2 ml |
39.05
2 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Verhoogde schaal en ringmarkeringen op de primaire schaalpunten, gekalibreerd voor ‘In’
- Inclusief partijcertificaat waarop het batchnummer en de werkelijke nominale waarde, zoals beoordeeld onder testomstandigheden, staan vermeld
- Eventuele deviaties van de nominale waarde vallen ruim binnen de toegestane toleranties van klasse A conform DIN 12681 en ISO 6706
- DE-M-markering
- Lasergegraveerd batchnummer en fabricagejaar
- Thermische spanning tot maximaal 121 °C (autoclaveren) zorgt er niet voor dat de tolerantiegrenzen permanent worden overschreden
Specificatie
PMP (polymethylpenteen) | |
Verhoogd, 1 ml | |
Round |
A | |
Ja | |
Zeshoekig |