Learn More
VITLAB™ Grote maatcilinders PMP, klasse A
Vervaardigd van kristalhelder PMP voor optimaal zicht. VITLab™ grote PMP-maatcilinders van klasse A zijn ontworpen met een zeskantige voet met noppen voor hoge stabiliteit.
Merk: VITLAB™ 65104
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Raised scale and ring marks at the primary scale points, calibrated ‘In’
- Lot certificate supplied bears batch number and actual nominal value ascertained under test conditions
- The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706
- DE-M marked
- Laser engraved batch number and year of manufacture
- Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Specificatie
500 ml | |
±2.50 mL | |
A | |
58 mm | |
Ja | |
Round | |
360 mm |
PMP (polymethylpenteen) | |
DIN 12681 en ISO 6706 | |
Verhoogd, 5 ml | |
Elk 1 | |
±2.5 mL | |
Zeshoekig | |
Maatcilinder |