Learn More
VITLAB™ Grote maatcilinders PMP, klasse A
Vervaardigd van kristalhelder PMP voor optimaal zicht. VITLab™ grote PMP-maatcilinders van klasse A zijn ontworpen met een zeskantige voet met noppen voor hoge stabiliteit.
Merk:  VITLAB™ 65204
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10161111
  • 42.50 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Raised scale and ring marks at the primary scale points, calibrated ‘In’
  • Lot certificate supplied bears batch number and actual nominal value ascertained under test conditions
  • The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706
  • DE-M marked
  • Laser engraved batch number and year of manufacture
  • Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Specificatie
Specificatie
1000 ml
±5 mL
A
69 mm
Ja
Round
440 mm
PMP (polymethylpenteen)
DIN 12681 en ISO 6706
Verhoogd, 10 ml
Elk 1
±5 ml
Zeshoekig
Maatcilinder