Learn More
Waters Corporation Atlantis T3 Column
Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns.
1155.00 - 1560.00
Specificatie
Max. druk 6000 psi (415 Bar)
Partikelvorm Spherical
Poriegrootte 100 Å
Aantal 1/Ea.
USP-type L1
Meer specificaties weergeven
Producten 32
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Partikelgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Partikelgrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13203140
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003714
150 mm 1 mm 3 μm
1455.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10442885
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003717
50 mm 2.1 mm 3 μm
1252.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10236983
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003718
100 mm 2.1 mm 3 μm
1357.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10382105
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003722
100 mm 3 mm 3 μm
1357.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10434835
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003723
150 mm 3 mm 3 μm
1455.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10601036
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003726
50 mm 4.6 mm 3 μm
1252.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10780775
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003729
150 mm 4.6 mm 3 μm
1455.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13223150
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003734
50 mm 2.1 mm 5 μm
1207.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13233150
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003735
100 mm 2.1 mm 5 μm
1297.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13213160
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003744
50 mm 4.6 mm 5 μm
1207.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13233160
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003746
100 mm 4.6 mm 5 μm
1297.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13293130
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003713
50 mm 1 mm 3 μm
1252.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13213140
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003715
20 mm 2.1 mm 3 μm
1155.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13223140
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003716
30 mm 2.1 mm 3 μm
1207.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10110784
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003719
150 mm 2.1 mm 3 μm
1455.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10288783
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003721
50 mm 3 mm 3 μm
1252.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13243140
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003724
20 mm 4.6 mm 3 μm
1155.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10332195
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003725
30 mm 4.6 mm 3 μm
1207.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13263140
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003727
75 mm 4.6 mm 3 μm
1282.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13273140
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003728
100 mm 4.6 mm 3 μm
1357.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13213150
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003733
30 mm 2.1 mm 5 μm
1155.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13243150
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003736
150 mm 2.1 mm 5 μm
1417.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13263150
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003738
50 mm 3 mm 5 μm
1207.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13273150
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003739
100 mm 3 mm 5 μm
1297.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10388074
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003740
150 mm 3 mm 5 μm
1417.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13283150
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003741
250 mm 3 mm 5 μm
1560.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13203160
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003743
30 mm 4.6 mm 5 μm
1155.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13223160
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003745
75 mm 4.6 mm 5 μm
1245.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10196016
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003747
150 mm 4.6 mm 5 μm
1417.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13243160
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186003748
250 mm 4.6 mm 5 μm
1560.00
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
17173232
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186005652
75 mm 2.1 mm 3 μm
1282.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
17183232
Encompass
Bekijk documenten
Waters Corporation
186005653
75 mm 3 mm 3 μm
1282.50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Atlantis T3 columns are universal, silica-based, reversed-phase C18 columns that provide balanced retention of polar and hydrophobic molecules and should be your first choice when developing separations of polar and non-polar compounds.
Specificatie
Specificatie
6000 psi (415 Bar)
100 Å
L1
Column
Spherical
1/Ea.