Learn More
Buerkle™ Witte buisjes van polypropyleen met schroefdop
Kan volledig worden geleegd, geen residuretentie. De witte buisjes van polypropyleen met schroefdop van Buerkle™ zijn lichtdicht, steriliseerbaar en geschikt voor gebruik met levensmiddelen.
0.40 - 7.20
Specificatie
Materiaal Polypropylene
Kleur van sluiting White
Autoclaveerbaar Autoclavable
Vorm Round
Type sluiting Screw Cap
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15365607
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-0012
12 mL
0.40
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11837852
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-0025
25 ml
0.60
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11847852
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-0060
60 ml
1.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11878272
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-0090
90 ml
1.15
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11857852
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-0125
125 ml
5.95
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11857792
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-0250
250 ml
6.15
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11867852
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-0600
625 ml
6.55
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15336438
Bekijk documenten
Buerkle™
6214-1000
1000 ml
7.20
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Kostenbesparende verpakking van polypropyleen met schroefdop. Kan volledig worden geleegd zonder residuretentie.
  • Ondoordringbaar voor licht
  • Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen
  • Steriliseerbaar
Specificatie
Specificatie
Polypropylene
Autoclavable
Screw Cap
White
Round