Learn More
Buerkle™ Witte buisjes van polypropyleen met schroefdop
Kan volledig worden geleegd, geen residuretentie. De witte buisjes van polypropyleen met schroefdop van Buerkle™ zijn lichtdicht, steriliseerbaar en geschikt voor gebruik met levensmiddelen.
Merk:  Buerkle™ 6214-0090
1.07 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11878272
  • 1.15 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Cost-effective polypropylene packing container with screw cap. Empties fully without residue retention.
  • Impervious to light
  • Suitable for use with foodstuffs
  • Sterilizable
Specificatie
Specificatie
90 ml
Foodstuff
Polypropyleen
0.8 kg
Ja
Rond
Storage Jar
Schroefdop
White
Schroefdop
50 verpakking
Wit
Ja
52 mm
52 mm