Learn More
Buerkle™ Witte buisjes van polypropyleen met schroefdop
Kan volledig worden geleegd, geen residuretentie. De witte buisjes van polypropyleen met schroefdop van Buerkle™ zijn lichtdicht, steriliseerbaar en geschikt voor gebruik met levensmiddelen.
Merk: Buerkle™ 6214-0060
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Cost-effective polypropylene packing container with screw cap. Empties fully without residue retention.- Impervious to light
- Suitable for use with foodstuffs
- Sterilizable
Specificatie
60 ml | |
Foodstuff | |
Polypropyleen | |
0.5 kg | |
Ja | |
Rond | |
Storage Jar | |
Schroefdop |
White | |
Schroefdop | |
50 verpakking | |
Wit | |
Ja | |
56 mm | |
41 mm |