Learn More
Cytiva ME 25-membranen van gemengde cellulose-esters
Faciliteert het telproces en minimaliseert vermoeidheid van de ogen door een kleurcontrast tussen het oppervlak en de kolonies. Whatman™ ME 25-membranen van gemengde cellulose-esters worden gekenmerkt door een glad en uniformer oppervlak.
109.15 - 388.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Autoclavable
Belvormingspunt 2.8 bar
Materiaal Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate
Poriegrootte 0.45 μm
Debiet 12.5 sec./100 mL/12.5 cm2
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11355304
Bekijk documenten
Cytiva
10401606
25 mm Non-sterile
109.15
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11315314
Bekijk documenten
Cytiva
10401631
142 mm Non-sterile
186.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11375304
Bekijk documenten
Cytiva
10401614
50 mm Non-sterile
241.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11395304
Bekijk documenten
Cytiva
10401621
100 mm Non-sterile
375.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11305314
Bekijk documenten
Cytiva
10401626
110 mm Non-sterile
388.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11345314
Bekijk documenten
Cytiva
10401672
50 mm Sterile
213.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11385304
Bekijk documenten
Cytiva
10401618
90 mm Non-sterile
313.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Uitstekend contrast voor eenvoudigere deeltjesdetectie.
  • Groot intern oppervlak voor een grotere adsorptie van het product.
  • Grotere belastingcapaciteit van vuil.
  • Biologisch inert met goede thermische stabiliteit.
  • Geen oppervlakteactieve stoffen om monsters te besmetten
  • Uniforme microporeuze structuur van het membraan geeft hoge debieten.
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate
12.5 sec./100 mL/12.5 cm2
ME25
2.8 bar
0.45 μm
Interleaving paper
145 μm
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • ME25, 0.45 µm 25 mm, 100 pack
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.