Learn More
Cytiva ME 25-membranen van gemengde cellulose-esters
Faciliteert het telproces en minimaliseert vermoeidheid van de ogen door een kleurcontrast tussen het oppervlak en de kolonies. Whatman™ ME 25-membranen van gemengde cellulose-esters worden gekenmerkt door een glad en uniformer oppervlak.
Merk: Cytiva 10401631
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Specificatie
Autoclavable | |
Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate | |
Non-sterile | |
Interleaving paper | |
25/Pk. | |
145 μm |
2.8 bar | |
0.45 μm | |
12.5 sec./100 mL/12.5 cm2 | |
ME25 | |
Plain | |
142 mm |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitrocellulose