Learn More
Cytiva ME 25-membranen van gemengde cellulose-esters
Faciliteert het telproces en minimaliseert vermoeidheid van de ogen door een kleurcontrast tussen het oppervlak en de kolonies. Whatman™ ME 25-membranen van gemengde cellulose-esters worden gekenmerkt door een glad en uniformer oppervlak.
Merk:  Cytiva 10401614
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11375304
  • 241.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Ja
Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate
Non-sterile
Met inlegvellen
100/Pk.
145 μm
2.8 bar
0.45 μm
12.5 s/100 mL/12.5 cm2
ME25
Plain
50 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • ME25, 0.45 µm 50 mm, 100 pack W/O IN
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Cytiva ME 25-membranen van gemengde cellulose-esters > Diameter: 50 mm, Non-sterile