Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500-serie polyisopreen handschoenen, wit
Vervaardigd uit polyisopreen. Ansell™ TouchNTuff™ 83-500-serie witte polyisopreen handschoenen zijn ergonomisch ontworpen voor een betere pasvorm en meer comfort en daarnaast vermoeidheid en spanning van uw handen te verminderen.
939.00
Specificatie
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
---|---|
Afwerking buitenzijde | Glad |
Producttype | Cleanroom Gloves |
Steriliteit | Sterile |
Dikte (metrisch) | 0.21 mm |
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Maat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15136443
![]() ![]() |
Ansell
83500080 |
8 |
939.00
200 pairs |
|
|||||
15166563
![]() ![]() |
Ansell
83500055 |
5.5 |
939.00
200 paar |
|
|||||
15106463
![]() ![]() |
Ansell
83500070 |
7 |
939.00
200 pairs |
|
|||||
15156563
![]() ![]() |
Ansell
83500060 |
6 |
939.00
200 paar |
|
|||||
15146563
![]() ![]() |
Ansell
83500065 |
6.5 |
939.00
200 pairs |
|
|||||
15116463
![]() ![]() |
Ansell
83500075 |
7.5 |
939.00
200 pairs |
|
|||||
15156443
![]() ![]() |
Ansell
83500085 |
8.5 |
939.00
200 pairs |
|
|||||
15146443
![]() ![]() |
Ansell
83500090 |
9 |
939.00
200 paar |
|
|||||
Beschrijving
- Poedervrije, gechloreerde binnenkant
- Gerolde manchetstijl
- Handspecifiek
- Gladde afwerking
- Polyisopreen
- Wit
Specificatie
Class 100 (ISO 5) | |
Cleanroom Gloves | |
0.21 mm | |
200 paren | |
83 - 500 |
Glad | |
Sterile | |
Beaded/Rolled | |
Spatweerstand |