Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500-serie polyisopreen handschoenen, wit
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vervaardigd uit polyisopreen. Ansell™ TouchNTuff™ 83-500-serie witte polyisopreen handschoenen zijn ergonomisch ontworpen voor een betere pasvorm en meer comfort en daarnaast vermoeidheid en spanning van uw handen te verminderen.
Merk:  Ansell 83500060
607.38 EUR valid until 2025-09-30
Use promo code "24381" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15156563
  • 939.00 / 200 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Powder-free, chlorinated glove interior
  • Rolled bead cuff style
  • Hand specific
  • Smooth finish
  • Polyisoprene
  • White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Class 100 (ISO 5)
Cleanroom Gloves
Sterile
Beaded/Rolled
200/Pk.
83-500
No Texture
6
0.21 mm
835006
Splash resistance