Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-500-serie polyisopreen handschoenen, wit
Vervaardigd uit polyisopreen. Ansell™ TouchNTuff™ 83-500-serie witte polyisopreen handschoenen zijn ergonomisch ontworpen voor een betere pasvorm en meer comfort en daarnaast vermoeidheid en spanning van uw handen te verminderen.
Merk: Ansell 83500070
607.38 EUR valid until 2025-09-30
Use promo code "24381" to get your promotional price.
Beschrijving
- Powder-free, chlorinated glove interior
- Rolled bead cuff style
- Hand specific
- Smooth finish
- Polyisoprene
- White
Specificatie
Class 100 (ISO 5) | |
Cleanroom Gloves | |
Sterile | |
Beaded/Rolled | |
200/Pk. | |
83-500 |
No Texture | |
7 | |
0.21 mm | |
83-500_7 | |
Splash resistance |