Learn More
Cole-Parmer™ Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
These Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
651.00 - 1105.00
Specificatie
Producttype Cryoblok
Voor gebruik met (toepassing) Ideaal voor cryogene maling met hoge doorvoer en het behouden van pesticiden, RNA, eiwitten en andere temperatuurgevoelige monsters
Voor gebruik met (apparatuur) Spex Geno/Grinder
Materiaal Aluminum
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15360462
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
2662
24, 5 ml flacons van polycarbonaat, maximaal 48 flacons per paar
651.00
Toevoegen aan winkelmandje
15350462
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
2660
6 korte flacons van polycarbonaat, 15 ml, maximaal 12 cryobuisjes per paar
713.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15390462
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
2663
24, 5 ml flacons van polyethyleen, maximaal 48 flacons per paar
651.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12587326
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
2661
15, 15 ml cryobuisjes van polycarbonaat, maximaal 30 cryobuisjes per paar
1105.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15370462
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
2666
48 standaard 1.5 tot 2 ml microcentrifuge of PCR-buisjes, maximaal 96 buisjes per paar
708.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12597326
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
2664
6 polycarbonaat cryobuisjes van 50 ml of 6 polyethyleen cryobuisjes van 50 ml, maximaal 12 cryobuisjes per paar
1080.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Gekoeld in de 2600 Cryo-Station en dan gebruikt voor cryogene maling met hoge doorvoer
  • Houden monsters op temperaturen van vloeibaar stikstof tijdens weefselhomogenisatie en cellyse
  • Conserveren pesticiden, RNA en eiwitten voor hittegevoelige extractiemethoden
  • Verhogen opbrengsten door monsters te malen bij temperaturen onder het vriespunt
  • Duurzame aluminiumconstructie
Specifieke modelkenmerken
2660
  • Geschikt voor zes 2251-PC korte polycarbonaat flacons van 15 ml
  • Elk paar kan 12 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2661
  • Geschikt voor vijftien 2252-PC-30 polycarbonaat cryobuizen van 15 ml
  • Elk paar kan 30 cryobuizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Moet met twee tegelijkertijd worden gebruikt in de klemeenheid met grote capaciteit om de balans te bewaren
2662
  • Geschikt voor vierentwintig 2241-PC polycarbonaat flacons van 5 ml (zoals gebruikt in de 2240-PC polycarbonaat flaconset van 5 ml)
  • Elk paar kan 48 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2663
  • Geschikt voor vierentwintig 2241-PE polyethyleen flacons van 5 ml (zoals gebruikt in de 2240-PE polyethyleen flaconset van 5 ml)
  • Elk paar kan 48 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2664
  • Geschikt voor zes 2252-PC-48 polycarbonaat cryobuizen van 50 ml of zes 2252-PC-48 polyethyleen cryobuizen van 50 ml
  • Elk paar kan 12 cryobuizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Moet met twee tegelijkertijd worden gebruikt in de klemeenheid met grote capaciteit om de balans te bewaren
2665
  • Geschikt voor 96 standaard (0.6 ml) microcentrifuge- of PCR-buizen
  • Elk paar kan 192 buizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2666
  • Geschikt voor 48 standaard (1.5 - 2.0 ml) microcentrifuge- of PRC-buizen
  • Elk paar kan 96 buizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
Specificatie
Specificatie
Cryoblok
Ideaal voor cryogene maling met hoge doorvoer en het behouden van pesticiden, RNA, eiwitten en andere temperatuurgevoelige monsters
Spex Geno/Grinder
Aluminum