Learn More
Cole-Parmer™ Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
These Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
Merk:  Cole-Parmer™ 2663
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15390462
  • 651.00 / 2 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Gekoeld in de 2600 Cryo-Station en dan gebruikt voor cryogene maling met hoge doorvoer
  • Houden monsters op temperaturen van vloeibaar stikstof tijdens weefselhomogenisatie en cellyse
  • Conserveren pesticiden, RNA en eiwitten voor hittegevoelige extractiemethoden
  • Verhogen opbrengsten door monsters te malen bij temperaturen onder het vriespunt
  • Duurzame aluminiumconstructie
Specifieke modelkenmerken
2660
  • Geschikt voor zes 2251-PC korte polycarbonaat flacons van 15 ml
  • Elk paar kan 12 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2661
  • Geschikt voor vijftien 2252-PC-30 polycarbonaat cryobuizen van 15 ml
  • Elk paar kan 30 cryobuizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Moet met twee tegelijkertijd worden gebruikt in de klemeenheid met grote capaciteit om de balans te bewaren
2662
  • Geschikt voor vierentwintig 2241-PC polycarbonaat flacons van 5 ml (zoals gebruikt in de 2240-PC polycarbonaat flaconset van 5 ml)
  • Elk paar kan 48 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2663
  • Geschikt voor vierentwintig 2241-PE polyethyleen flacons van 5 ml (zoals gebruikt in de 2240-PE polyethyleen flaconset van 5 ml)
  • Elk paar kan 48 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2664
  • Geschikt voor zes 2252-PC-48 polycarbonaat cryobuizen van 50 ml of zes 2252-PC-48 polyethyleen cryobuizen van 50 ml
  • Elk paar kan 12 cryobuizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Moet met twee tegelijkertijd worden gebruikt in de klemeenheid met grote capaciteit om de balans te bewaren
2665
  • Geschikt voor 96 standaard (0.6 ml) microcentrifuge- of PCR-buizen
  • Elk paar kan 192 buizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
2666
  • Geschikt voor 48 standaard (1.5 - 2.0 ml) microcentrifuge- of PRC-buizen
  • Elk paar kan 96 buizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
  • Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
Specificatie
Specificatie
Cryoblok
Spex Geno/Grinder
Aluminum
Ideaal voor cryogene maling met hoge doorvoer en het behouden van pesticiden, RNA, eiwitten en andere temperatuurgevoelige monsters
24, 5 ml flacons van polyethyleen, maximaal 48 flacons per paar
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen