Learn More
Cole-Parmer™ Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
These Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
Merk: Cole-Parmer™ 2660
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Gekoeld in de 2600 Cryo-Station en dan gebruikt voor cryogene maling met hoge doorvoer
- Houden monsters op temperaturen van vloeibaar stikstof tijdens weefselhomogenisatie en cellyse
- Conserveren pesticiden, RNA en eiwitten voor hittegevoelige extractiemethoden
- Verhogen opbrengsten door monsters te malen bij temperaturen onder het vriespunt
- Duurzame aluminiumconstructie
2660
- Geschikt voor zes 2251-PC korte polycarbonaat flacons van 15 ml
- Elk paar kan 12 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
- Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
- Geschikt voor vijftien 2252-PC-30 polycarbonaat cryobuizen van 15 ml
- Elk paar kan 30 cryobuizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
- Moet met twee tegelijkertijd worden gebruikt in de klemeenheid met grote capaciteit om de balans te bewaren
- Geschikt voor vierentwintig 2241-PC polycarbonaat flacons van 5 ml (zoals gebruikt in de 2240-PC polycarbonaat flaconset van 5 ml)
- Elk paar kan 48 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
- Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
- Geschikt voor vierentwintig 2241-PE polyethyleen flacons van 5 ml (zoals gebruikt in de 2240-PE polyethyleen flaconset van 5 ml)
- Elk paar kan 48 flacons bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
- Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
- Geschikt voor zes 2252-PC-48 polycarbonaat cryobuizen van 50 ml of zes 2252-PC-48 polyethyleen cryobuizen van 50 ml
- Elk paar kan 12 cryobuizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
- Moet met twee tegelijkertijd worden gebruikt in de klemeenheid met grote capaciteit om de balans te bewaren
- Geschikt voor 96 standaard (0.6 ml) microcentrifuge- of PCR-buizen
- Elk paar kan 192 buizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
- Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
- Geschikt voor 48 standaard (1.5 - 2.0 ml) microcentrifuge- of PRC-buizen
- Elk paar kan 96 buizen bevatten voor snelle en efficiënte monstervoorbereiding
- Gebruikt met twee tegelijkertijd in de standaard klemeenheid om de balans te bewaren
Specificatie
Cryoblok | |
Spex Geno/Grinder | |
Aluminum |
Ideaal voor cryogene maling met hoge doorvoer en het behouden van pesticiden, RNA, eiwitten en andere temperatuurgevoelige monsters | |
6 korte flacons van polycarbonaat, 15 ml, maximaal 12 cryobuisjes per paar |