Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule Starter Kits Replacement Ferrule
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
76.40
Specificatie
Materiaal Metaal
Voor gebruik met (toepassing) Alle aansluitingen
Type Klemring
Aantal 10 per verpakking
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Voor gebruik met (apparatuur) Type Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Voor gebruik met (apparatuur) Type Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10521964
Bekijk documenten
SGE™
073220
0.4 mm Binnendiameter 0.1 tot 0.25 mm Kolom Klemring 10 per verpakking N/A N/A N/A
13477238
Bekijk documenten
SGE™
073220
0.4 mm Binnendiameter 0.1 tot 0.25 mm Kolom Klemring 10 per verpakking
76.40
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
13497238
Bekijk documenten
SGE™
073221
0.5 mm 0.32 mm I.D. Column Ferrule 10/Pk.
76.40
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10123554
Bekijk documenten
SGE™
073222
0.8 mm 0.53 mm I.D. Column Ferrule 10/Pk.
76.40
10 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For use with SGE SilTite Ferrule Starter Kits
  • Unique 100% noncontaminating SilTite metal does not need retightening after use
  • Form a strong permanent airtight seal around the capillary column
  • Ferrule base is flat to form tight leak-resistant seal with MS interface
  • Ideal for high pressure applications
  • Maximum temperature: 500°C (932°F)
  • Must be used with supplied SilTite nut
Specificatie
Specificatie
Metaal
Alle aansluitingen
Klemring
10 per verpakking