Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule Starter Kits Replacement Ferrule
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
Merk: SGE™ 073220
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Voor gebruik met SGE SilTite startersets met klemring
- Uniek 100% niet-verontreinigend SilTite-metaal hoeft niet opnieuw te worden vastgemaakt na gebruik
- Vormen een sterke permanente luchtdichte afsluiting rond de capillaire kolom
- Basis met klemring is vlak om een strakke lekbestendige afdichting met MS-interface te creëren
- Ideaal voor toepassingen met hoge druk
- Maximumtemperatuur: 500 °C (932 °F)
- Moet worden gebruikt met meegeleverde SilTite-moer
Specificatie
Klemring | |
Binnendiameter 0.1 tot 0.25 mm Kolom | |
10 per verpakking |
Alle aansluitingen | |
Metaal | |
0.4 mm |