Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule Starter Kits Replacement Ferrule
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
Merk: SGE™ 073221
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Voor gebruik met SGE SilTite startersets met klemring
- Uniek 100% niet-verontreinigend SilTite-metaal hoeft niet opnieuw te worden vastgemaakt na gebruik
- Vormen een sterke permanente luchtdichte afsluiting rond de capillaire kolom
- Basis met klemring is vlak om een strakke lekbestendige afdichting met MS-interface te creëren
- Ideaal voor toepassingen met hoge druk
- Maximumtemperatuur: 500 °C (932 °F)
- Moet worden gebruikt met meegeleverde SilTite-moer
Specificatie
Ferrule | |
0.32 mm I.D. Column | |
10/Pk. |
All Connections | |
Metal | |
0.5 mm |
Product Content Correction
Product Title
SGE™ SilTite™ Ferrule Starter Kits Replacement Ferrule > Ferrule; For 0.32mm I.D. Columns; 0.5mm Ferrule I.D.; For All Connections