Learn More
Quickfit™ adapter voor vacuümontvanger
Verplaats vloeistoffen tussen glazen containers onder vacuüm. QuickFit™-vacuümopvangadapter wordt geleverd met een zijarm voor eenvoudige aansluiting op vacuümlevering.
53.40 - 82.90
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Flexibele slang |
---|---|
Inclusief | Uitneembare kunststof schroefdraadconnector, uitloopsteel, zij-arm |
Materiaal | Pyrex-borosilicaatglas |
Producttype | Hoekadapter voor vacuümontvanger |
Produktcode | Merk | Hoogte (metrisch) | Cone Size | Standaard conische verbinding nr. | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Hoogte (metrisch) | Cone Size | Standaard conische verbinding nr. | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11382095
|
Quickfit
RA3/22/SC |
140 mm | 19/26 | 19/26 |
59.25
1 stuk |
|
|||
11302105
|
Quickfit
RA3/33/SC |
150 mm | 24/29 | 24/29 |
82.90
1 stuk |
|
|||
11372095
|
Quickfit
RA3/11/SC |
110mm | 14/23 | 19/26 |
53.40
|
|
|||
11392095
|
Quickfit
RA3/23/SC |
140mm | 24/29 | 19/26 |
62.00
1 stuk |
|
|||
11312105
|
Quickfit
RA3/44/SC |
165mm | 29/32 | 24/29 |
75.90
1 stuk |
|
|||
Beschrijving
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
- Uitloopsteel in kegel
- Met zijarm voor aansluiting op een vacuümvoorziening
- Eenvoudige aansluiting op flexibele slangen via uitneembare kunststof schroefdraadconnector
Specificatie
Flexibele slang | |
Uitneembare kunststof schroefdraadconnector, uitloopsteel, zij-arm | |
Pyrex-borosilicaatglas | |
Hoekadapter voor vacuümontvanger |