Learn More
Quickfit™ adapter voor vacuümontvanger
Verplaats vloeistoffen tussen glazen containers onder vacuüm. QuickFit™-vacuümopvangadapter wordt geleverd met een zijarm voor eenvoudige aansluiting op vacuümlevering.
Merk:  Quickfit RA3/44/SC
72.11 EUR valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11312105
  • 75.90 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
  • Delivery stem within cone
  • With sidearm for connection to a vacuum supply
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
29/32
6.49in.
Detachable Plastic screw thread connector, delivery stem, side-arm
Vacuum receiver angled adapter
Flexible tubing
165mm
Borosilicate Glass
24/29
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen