Learn More
Quickfit™ adapter voor vacuümontvanger
Verplaats vloeistoffen tussen glazen containers onder vacuüm. QuickFit™-vacuümopvangadapter wordt geleverd met een zijarm voor eenvoudige aansluiting op vacuümlevering.
Merk: Quickfit RA3/11/SC
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
- Delivery stem within cone
- With sidearm for connection to a vacuum supply
- Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
Specificatie
14/23 | |
4.33in. | |
Detachable Plastic screw thread connector, delivery stem, side-arm | |
Vacuum receiver angled adapter |
Flexible tubing | |
110mm | |
Borosilicate Glass | |
19/26 |